Läs mer
NCC007, MedChemExpress
Beskrivning
NCC007 is a dual casein kinase Iα (CKIα) and δ (CKIδ) inhibitor with IC50s of 1.8 and 3.6 μM, respectively. NCC007 can be used in research of modulating mammalian circadian rhythms.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NCC007 |
| CAS | 2342583-66-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28F3N7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (279.33 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)CCNC1=NC2=C(N=CN2C(C)C3CC3)C(NCC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.5 |
| Formel vikt | 447.5 |
| Visa mer |