missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ NCCRP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18035791
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18035791 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18035791 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5145157

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: WEELLDDEQP AITVMDWFED SRLDACVYEL HVWLLAADRR TVIAQHHVA Antigen sequence identity: Mouse 94%; Rat 94%.

Promotes cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NCCRP1
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.05 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen NCCRP1
Genaccessionsnr. Q6ZVX7
Gene Alias 1190020J12Rik; F-box only protein 50; FBXO50; Gm163; NCC receptor protein 1; NCC receptor protein 1 homolog; NCCRP1; NCCRP-1; nonspecific cytotoxic cell receptor protein 1 homolog; Non-specific cytotoxic cell receptor protein 1 homolog; non-specific cytotoxic cell receptor protein 1 homolog (zebrafish)
Gensymboler NCCRP1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 167-215. Recombinant protein control fragment (Product #RP-109773).
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 342897
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Formatera Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.