Läs mer
NCGC00244536, MedChemExpress
Beskrivning
NCGC00244536 is a potent KDM4B inhibitor with an IC50 of 10 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NCGC00244536 |
| CAS | 2003260-55-5 |
| Färg | Yellowish Green |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H22N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | KDM4B Inhibitor B3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 36.67 mg/mL (95.88 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NCCCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(C3=CC(O)=C4N=CC=CC4=C3)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.45 |
| Visa mer |