Läs mer
NCGC00247743, MedChemExpress
Produktkod. 16474618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474618 10 mg
16463166 25 mg
16437337 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16474618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112308
MedChemExpress NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.
NCGC00247743 is a histone lysine demethylase KDM4 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NCGC00247743
CAS 1435192-04-3
Färg Green Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H29N3O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (159.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(N=CC=C2)C2=CC(C3=CC(C(NCCCCCCN(C)C)=O)=CC=C3)=C1
Molekylvikt (g/mol) 391.51
Formel vikt 391.51
Procent renhet 96.17%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death