Läs mer
NCI172112, MedChemExpress
Produktkod. 16483189
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16483189 1 mg
1 options
Produktkod. 16483189 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00155
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress NCI172112 is a classical bifunctional alkylating agent synthesized in an effort to develop antitumor agents effective against CNS tumors.
NCI172112 is a classical bifunctional alkylating agent synthesized in an effort to develop antitumor agents effective against CNS tumors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NCI172112
CAS 56605-16-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H23Cl2N3O2
Kvantitet 1 mg
Synonym NSC172112 NSC268497
LEDER O=C(N1CCN(CCCl)CCCl)NC2(CCCCC2)C1=O
Molekylvikt (g/mol) 336.26
Formel vikt 336.26
Procent renhet 98.9%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death