Läs mer
Macherey-Nagel™ Porablot Nitrocellulosamembran med stödjande vävnad för blotting
Beskrivning
För membranval och specifikationer, se tabellen ''Sammanfattning av porablot-membrantillämpbarhet''.
porablot NCP
Det klassiska överföringsmediet för att binda proteiner och nukleinsyror. Membranmaterial: 100 % nitrocellulosa Membrankaraktär: Hydrofil Porstorlek: 0,45 μmBindningskapacitet: 100 μg/cm 2 Användning: Southern, Northern och Western blotting, koloni- och placköverföring, dot blotting Finns även med stödjande vävnad, se porablot NCL.
porablot NCL
Det klassiska överföringsmediet för att binda proteiner och nukleinsyror - den stödjande vävnaden förhindrar att den går sönder, går sönder eller krymper.
- Membranmaterial: 100 % nitrocellulosa med inert stödväv
- Membrankaraktär: Hydrofil
- Porstorlek: 0,45 μm
- Bindningskapacitet: 100 μg/cm 2
- Användningsområden: Southern, Northern och Western blotting, koloni- och placköverföring, dot blotting Finns även utan stödjande vävnad, se porablot NCP.
porablot NY förstärkare
Det amfotera nylonmembranet med stödjande vävnad för förbättrad hantering.
- Membranmaterial: Nylon av hög renhet med inert stödväv
- Membrankaraktär: Amfoterisk (isoelektrisk punkt vid pH 6,5)
- Porstorlek: 0,20 μm
- Användningsområde: Southern och Northern blotting, koloni- och placklyft, dot blotting Finns även med positiv ytladdning, se porablot NY plus.
porablot NY plus
Det starkt katjoniska nylonmembranet med stödjande vävnad för förbättrad hantering.
- Membranmaterial: Nylon av hög renhet med inert stödväv
- Membrankaraktär: Katjonisk (i pH-intervallet 3 till 10)
- Porstorlek: 0,45 μm
- Användningsområden: Southern, Northern och Western blotting. Mycket väl lämpad för elektro- och vakuumblottingtekniker Finns även med positiv ytladdning, se porablot NY amp.
porablot PVDF
Det klassiska överföringsmembranet för Western-överföring, proteinbindningsanalyser.
- Membranmaterial: Polyvinylidendifluorid (PVDF)
- Membrankaraktär: Hydrofob
- Porstorlek: 0,20 μm
- Bindningskapacitet: 50 μg/cm 2 till μ100 g/cm 2 (För stora, globulära proteiner som immunglobuliner, för mindre peptider är bindningskapaciteten motsvarande större)
- Användning: Western blotting, proteinbindningsanalyser, proteinsekvensering
- Överför membran från en mängd olika polymera material med ett brett utbud av porstorlekar och ytkemi
- Enkel analys och karakterisering av biomolekyler
- Bevarande av dyra testlösningar
- Möjlighet till flera undersökningar med en blott
- Koncentration av ett prov med åtföljande högre detektionskänslighet
- Bekväm lagring av resultat
- Enastående bandupplösning tack vare enhetlig, noggrant kontrollerad porstruktur
- Finns i anpassade storlekar– kontakta vårt tekniska supportteam för ytterligare information Överföringsmembran för DNA, RNA, bakteriekolonier och proteinblottingapplikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Southern, Northern och Western blotting, koloni- och placköverföring, dot blotting |
| Bindande kapacitet | 100μ g/cm 2 |
| Koda | 86 |
| Kvantitet | 1 st |
| Material | NCL |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Innehåll och lagring | 1 Ea., 15 °C till 25 °C |
Säkerhet och hantering
- Porablot NCL (0.3x3m, 1 roll)
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.