Läs mer
Novus Biologicals™ NCOA4 Antibody Blocking Peptide
Produktkod. 18325046 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.05 mg
Produktkod. 18325046
Brand: Novus Biologicals™ NBP318136PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Blocking Peptied
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 0.2 mg/ml
För användning med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin
Gen-ID (Entrez) 8031
Kvantitet 0.05 mg
Förvaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias Androgen receptor coactivator 70 kDa protein, Androgen receptor-associated protein of 70 kDa, ARA70RFGret fused, DKFZp762E1112, ELE1NCoA-4, nuclear receptor coactivator 4,70 kDa AR-activator, PTC3RET-activating gene ELE1, Ret-activating protein ELE1,70 kDa androgen receptor coactivator
Gensymbol NCOA4
Protein NCOA4