Läs mer
Thermo Scientific™ NcoI (10 U/μ L)
Produktkod. 10151120 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
2500 enheter
500 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10151120 2 500 U 2500 enheter
10233160 500 U 500 enheter
10641231 1 000 enheter 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10151120 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0572
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.00 SEK
    2451.65 SEK / Paket med 2500
    Save 613.35 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
NcoI-restriktionsenzymet känner igen C^CATGG-ställen och skär bäst vid °37 C i Tangobuffert (isoschizomerer: Bsp19I).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...C▵CATG G...3'
3'...GGTAC▵C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • NcoI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med NcoI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
  • AflIII, Pscl, Btgl, Eco130I, FatI, Pagl
Anmärkning:
Lågt salt, högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Metyleringskänslighet Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig
Enzym Nco jag
Kompatibel buffert 10X Buffer Tango
Känslig för värmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Typ IIS RE Nej
Kvantitet 2 500 U
Produkttyp Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionell kloning
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.