Läs mer
Thermo Scientific™ NcoI (10 U/μ L)
Produktkod. 10233160 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 enheter
2 500 U
500 U
Förpackningsstorlek:
1000 enheter
2500 enheter
500 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10233160 500 U 500 enheter
10151120 2 500 U 2500 enheter
10641231 1 000 enheter 1000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10233160 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0571
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 SEK
    609.65 SEK / Paket med 500
    Save 152.35 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
NcoI-restriktionsenzymet känner igen C^CATGG-ställen och skär bäst vid °37 C i Tangobuffert (isoschizomerer: Bsp19I).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
5'...C▵CATG G...3'
3'...GGTAC▵C...5'
Villkor för 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer Tango: 33 mM Tris-acetat (pH 7,9 vid 37 °C), 10 mM Mg-acetat, 66 mM K-acetat och 0,1 mg/ml BSA
  • Inkubera vid 37 °C
Förvaringsbuffert:
  • NcoI tillhandahålls i: 10 mM Tris-HCl (pH 7,5 vid 25 °C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA och 50 % (v/v) glycerol
Ligering och återklyvning:
  • Efter 50-faldig översmältning med NcoI kan mer än 95 % av DNA-fragmenten ligeras och skäras igen
Metyleringseffekter:
  • Dam: överlappar aldrig— ingen effekt
  • Dcm: överlappar aldrig— ingen effekt
  • CpG: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoKI: överlappar aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: överlappar aldrig— ingen effekt
Digestion av agaros-inbäddat DNA:
  • Minst 5 enheter av enzymet krävs för fullständig nedbrytning av μ1 g agarosinbäddat lambda-DNA på 16 timmar
Kompatibla ändar:
  • AflIII, Pscl, Btgl, Eco130I, FatI, Pagl
Anmärkning:
Lågt salt, högt glycerol (> 5 %) koncentrationer, >pH 8,0 eller ett stort överskott av enzym kan resultera i stjärnaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Kvantitet 500 U
Produkttyp NcoI