Läs mer
MP Biomedicals™ β-Nkotinamid Adenin Dinukleotidreducerad, dinatriumsalt
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
Tillämpningar: β-Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) och β-Nikotinamidadenindinukleotid, reducerad (NADH) omfattar ett koenzym-redoxpar (NAD+:NADH) involverat i ett brett spektrum av enzymkatalyserade oxidationsreduktionsreaktioner. Förutom sin redoxfunktion är NAD+/NADH en donator av ADP-ribosenheter i ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferaser; poly(ADP-ribos) polymeraser) reaktioner och en föregångare till cyklisk ADP-ribos (ADP-ribosylcyklaser). Många metaboliter och enzymer av biologiskt intresse finns i vävnader i låga koncentrationer. Med användning av β-NADH som en kofaktor och flera enzymer i ett flerstegssystem, känt som enzymcykling, uppnås mycket större känslighet för detektion av dessa komponenter. p-NADH är fluorescerande; medan β-NAD+ inte är det. Denna skillnad i fluorescens ger en känslig fluorescensmätning av de oxiderade eller reducerade pyridinnukleotiderna vid koncentrationer ner till 10−7 M. Diskussion om optimering av fluorescensintensiteten och identifiering av störande ämnen har rapporterats.
Produktbeskrivning: β-NADH, en pyridinnukleotid och biologiskt aktiv form av nikotinsyra, är ett koenzym som är nödvändigt för den katalytiska reaktionen av vissa enzymer. β-NAD+ är en bärare för hydridjon, som bildar β-NADH. Hydridjonen avlägsnas enzymatiskt från en substratmolekyl genom inverkan av dehydrogenaser såsom äppelsyradehydrogenas och mjölksyradehydrogenas. Dessa enzymer katalyserar den reversibla överföringen av en hydridjon från malat eller laktat till β-NAD+ och bildar den reducerade produkten, β-NADH. Till skillnad från β-NAD+, som inte har någon absorbans vid 340 nm, absorberar β-NADH vid 340 nm. Ökningen i absorbans (med bildandet av β-NADH) eller minskningen i absorbans (med bildningen β-NAD+) är grunden för mätning av aktiviteten hos många enzymer vid 340 nm.
Biokemiska/fysiologiska åtgärder: NADH är ett koenzym som fungerar som en regenererande elektrondonator i kataboliska processer inklusive glykolys, betaoxidation och citronsyracykeln (Krebs cykel, TCA cykel). Den deltar också i cellsignaleringshändelser, till exempel som ett substrat för poly (ADP-ribos) polymeraser (PARP) under DNA-skadaresponsen. De NAD+/NADH-beroende sirtuinerna spelar nyckelroller i stressreaktioner under händelser som involverar energimetabolism, med implikationer i cancerbiologi, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar. Som ett reagens kan NADH användas i enzymcykelanalyser för att förstärka detektion av aktivitet hos biologiskt relevanta enzymer eller metaboliter som finns i låga koncentrationer.
Produktbeskrivning: β-NADH, en pyridinnukleotid och biologiskt aktiv form av nikotinsyra, är ett koenzym som är nödvändigt för den katalytiska reaktionen av vissa enzymer. β-NAD+ är en bärare för hydridjon, som bildar β-NADH. Hydridjonen avlägsnas enzymatiskt från en substratmolekyl genom inverkan av dehydrogenaser såsom äppelsyradehydrogenas och mjölksyradehydrogenas. Dessa enzymer katalyserar den reversibla överföringen av en hydridjon från malat eller laktat till β-NAD+ och bildar den reducerade produkten, β-NADH. Till skillnad från β-NAD+, som inte har någon absorbans vid 340 nm, absorberar β-NADH vid 340 nm. Ökningen i absorbans (med bildandet av β-NADH) eller minskningen i absorbans (med bildningen β-NAD+) är grunden för mätning av aktiviteten hos många enzymer vid 340 nm.
Biokemiska/fysiologiska åtgärder: NADH är ett koenzym som fungerar som en regenererande elektrondonator i kataboliska processer inklusive glykolys, betaoxidation och citronsyracykeln (Krebs cykel, TCA cykel). Den deltar också i cellsignaleringshändelser, till exempel som ett substrat för poly (ADP-ribos) polymeraser (PARP) under DNA-skadaresponsen. De NAD+/NADH-beroende sirtuinerna spelar nyckelroller i stressreaktioner under händelser som involverar energimetabolism, med implikationer i cancerbiologi, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar. Som ett reagens kan NADH användas i enzymcykelanalyser för att förstärka detektion av aktivitet hos biologiskt relevanta enzymer eller metaboliter som finns i låga koncentrationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| pH | > |
| För användning med (applikation) | Koenzym |
| Innehåll och lagring | Lagra vid -0° C. Förvara uttorkad. Förvara under kväve. Skydda från ljus. |
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | Biokemikalier |
| Molekylvikt (g/mol) | 709.4 |
| Form | Pulver |