Läs mer
NCS-382, Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NCS-382','Sodium Salt |
| CAS | 131733-92-1 |
| Molekylformel | C13 H13 O3 . Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3.Na/c14-12(15)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)13(10)16;/h1-2,4,7-8,13,16H,3,5-6H2,(H,14,15);/q;+1/p-1/b10-8+; |
| LEDER | [Na+].OC1\C(=C\C(=O)[O-])\CCCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | sodium;(2E)-2-(5-hydroxy-5,7,8,9-tetrahydrobenzo[7]annulen-6-ylidene)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.23 |
| Formel vikt | 240.0762 |