Läs mer
NCT-501, MedChemExpress
Beskrivning
NCT-501 is a potent and selective theophylline-based inhibitor of aldehyde dehydrogenase 1A1 (ALDH1A1), inhibits hALDH1A1 with IC50 of 40 nM, typically shows better selectivity over other ALDH isozymes and other dehydrogenases (hALDH1B1, hALDH3A1, and hALDH2, IC50 >57 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NCT-501 |
| CAS | 1802088-50-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H32N6O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (67.22 mM) |
| LEDER | O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CCC(C)C)C(CN3CCN(C(C4CC4)=O)CC3)=N2)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.52 |
| Formel vikt | 416.52 |
| Visa mer |