Läs mer
NCT-503, MedChemExpress
Beskrivning
NCT-503 is a phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) inhibitor with an IC50 of 2.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NCT-503 |
| CAS | 1916571-90-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H23F3N4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 13.33 mg/mL (32.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | S=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CC1)NC3=NC(C)=CC(C)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.48 |
| Formel vikt | 408.48 |
| Visa mer |