Läs mer
Gibco™ NCTC-135 Medium
Beskrivning
NCTC-135 medium är ett kemiskt definierat medium som ursprungligen utvecklades vid National Cancer Institute (Bethesda, MD) och formulerat för odling av mus Stam L sublines, NCTC klon 929 (L929-celler) i en serumfri miljö. Gibco™ NCTC-135-medium har också använts för att odla många celler, inklusive HeLa, Ehrlich-Lettre Ascites stam E, NCTC klon 1469, NCTC 4206, mus C3H, BS-C-1 och hybridomcellinjer.
Gibco™ NCTC-135 är en modifiering av NCTC 109-medium som ersatte L-cystein med L-cystin, vilket minskade toxiciteten för vissa celler. NCTC-135 medium är rikt på nukleosider innehåller flera unika komponenter för att eliminera behovet av serum, inklusive koenzymer, glukosamin, reduktionsmedel och ytterligare vitaminer.
Produktens avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ NCTC-135 medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
NCTC-135-medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. NCTC-135-medium designades för användning utan serum för L929-celler, men kräver vanligtvis tillskott av en tillväxtfaktorcocktail eller fetalt bovint serum (FBS) för andra celler. NCTC-135-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/l) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH. Vissa cellinjer kan kräva gradvis anpassning till ett serumfritt medium.
Gibco™ NCTC-135 är en modifiering av NCTC 109-medium som ersatte L-cystein med L-cystin, vilket minskade toxiciteten för vissa celler. NCTC-135 medium är rikt på nukleosider innehåller flera unika komponenter för att eliminera behovet av serum, inklusive koenzymer, glukosamin, reduktionsmedel och ytterligare vitaminer.
Produktens avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den märkta avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ NCTC-135 medium tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
NCTC-135-medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. NCTC-135-medium designades för användning utan serum för L929-celler, men kräver vanligtvis tillskott av en tillväxtfaktorcocktail eller fetalt bovint serum (FBS) för andra celler. NCTC-135-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/l) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH. Vissa cellinjer kan kräva gradvis anpassning till ett serumfritt medium.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Produkttyp | NCTC-135 Medium |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, Koenzymer |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | NCTC-135 Medium, 500mL, Flytande, L-Glutamin, Med L-Glutamin, Fenolröd, Koenzymer, 12 månaders hållbarhet, Förvara vid 2 till 8 °C, Skydda från Ljus, För Däggdjurscellkultur |