Läs mer
VELP Scientifica NDA 702 Dumas kväveanalysator
BIOPHARMA
Produktkod. 15962341 Handla allt Velp Produkter
Change view
Typ:
Elementaranalysator
Produktkod. Typ
15962341 Elementaranalysator
1 options
Produktkod. 15962341 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F30800080
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Mångsidig och molnaktiverad elementanalysator för kväve- och proteinbestämning enligt Dumas förbränningsmetod. Dubbelbärargas: Helium och Argon.
FAST ANALYS
  • Den helautomatiska NDA 702 elementaranalysatorn utför analys på 3-4 minuter. Snabbstart och viloläge säkerställer snabb driftinställning med möjlighet till läckagetest per zon.
THE HÖGSTA PRECISION
  • De LoGas™ TCD (Thermal Conductivity Detector) designad av VELP garanterar oöverträffad precision med oöverträffad LOD på 0,001 mgN och låg standardavvikelse.
MAXIMAL SÄKERHET
  • NDA 702 är utrustad med toppmoderna säkerhetsfunktioner som avbryter analysen vid oegentligheter. Omedelbar avisering och fjärrstopp via VELP Ermes Cloud Platform säkerställer säker oövervakad operation.
EFFEKTIVITET
  • Den helautomatiska och pålitliga förbränningsmetoden för NDA 702 tillsammans med DriStep™ vattenlås garanterar måttlig kostnad. Den elektroniska autosamplern för 30-positioner som kan utökas med extra 3 skivor säkerställer maximal produktivitet och drifttid.
MÅNGSIDIGHET
  • NDA 702 fungerar med fasta, flytande och degiga prover på upp till 1 gram. Sömlöst val av bärgas mellan helium och argon utan hårdvaruförändringar och utan minneseffekt.
SMART INSTRUMENT
  • NDA 702 N/proteinanalysatorn är lätt att använda och kräver ingen skicklig operatör. Den användarvänliga DUMASoft™ programvara och VELP Ermes-anslutning kommer att leverera en ny användarupplevelse och smarta arbetsflöden.
Specifikationer
Typ Elementaranalysator
Detektortyp Termisk konduktivitetsdetektor
För användning med (applikation) Livsmedelssäkerhet, Miljövetenskap, Agronomi