Läs mer
Thermo Scientific™ NdeI (10 U/μ L)
Produktkod. 10818810 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
2 500 U
4 000 enheter
500 U
Förpackningsstorlek:
2500 enheter
4000 enheter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10818810 2 500 U 2500 enheter
10704491 500 U -
10160740 4 000 enheter 4000 enheter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10818810 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ER0582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1654.00 SEK
    1488.65 SEK / 2500 enheter
    Save 165.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ndel-restriktionsenzymet känner igen CA^TATG-ställen och skär bäst vid 37 °C i O-buffert (isoschizomerer: FauNDI).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Kvantitet 2 500 U
Produkttyp Ndel