Läs mer
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine, 98%
Produktkod. 15478938
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15478938 25 g 25g
15458938 1 g 1g
15468938 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15478938 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62435.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3304-51-6 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3304-51-6
Molekylformel C13H18N2O4
Molekylvikt (g/mol) 266.297
MDL-nummer MFCD00038200
InChI-nyckel VULSXQYFUHKBAN-NSHDSACASA-N
Synonym h-orn z-oh, n'-cbz-l-ornithine, s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, n-delta-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, ornithine, n5-phenylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, h-orn cbz-oh, ambotzhaa1227, n, a-cbz-l-ornithine, ndelta-cbz-l-ornithine
PubChem CID 7009570
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-(fenylmetoxikarbonylamino)pentansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Smältpunkt 248°C to 252°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 266.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.