Läs mer
Ndelta-Boc-L-ornitin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15429258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15429258 5 g 5g
15419258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15429258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62774.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13650-49-2 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13650-49-2
Molekylformel C10H20N2O4
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD00037219
InChI-nyckel GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
Synonym h-orn boc-oh, n-delta-boc-l-ornithine, boc-l-orn-oh, s-2-amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, ndelta-boc-l-ornithine, n-, a-boc-l-ornithine, l-ornithine, n5-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-l-ornithine, n∼5∼-tert-butoxycarbonyl-l-ornithine, s-2-amino-5-tert-butoxycarbonylamino-pentanoic acid
PubChem CID 6993436
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ndelta-Boc-L-ornithine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.