Läs mer
Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-D-ornitin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15469368
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15469368 1 g 1g
15479368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15469368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62930.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118476-89-4 | C25H30N2O6 | 454.523 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118476-89-4
Molekylformel C25H30N2O6
Molekylvikt (g/mol) 454.523
MDL-nummer MFCD00077065
InChI-nyckel JOOIZTMAHNLNHE-OAQYLSRUSA-N
Synonym fmoc-d-orn boc-oh, n-fmoc-n'-boc-d-ornithine, 2r-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, fmoc-n'-boc-d-ornithine, ambotzfaa1492, fmoc-nd-boc-d-ornithine, n-alpha-fmoc-nd-t-boc-d-ornithine, r-n5-tert.-butoxy-carbonyl-n2-9-fluorenylmethoxycarbonyl-ornithine, 2r-5-tert-butoxycarbonylamino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 13996154
IUPAC-namn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-5-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]pentansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-D-ornithine
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Formel vikt 454.52
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.