Läs mer
Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-ornithine, 96%
Produktkod. p-7058168
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15489278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62814.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 109425-55-0 | C25H30N2O6 | 454.523 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109425-55-0
Molekylformel C25H30N2O6
Molekylvikt (g/mol) 454.523
MDL-nummer MFCD00065668
InChI-nyckel JOOIZTMAHNLNHE-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-orn boc-oh, nalpha-fmoc-ndelta-boc-l-ornithine, fmoc-l-orn boc-oh, ndelta-boc-nalpha-fmoc-l-ornithine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, 2s-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-orn boc, pubchem10032, n-a-boc-n-deta-boc-l-ornithine, n alpha-fmoc-n delta-boc-l-ornithine
PubChem CID 2756114
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-L-ornithine
Smältpunkt 111°C to 115°C
Beilstein 4772025
Kvantitet 1 g
Formel vikt 454.52
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.