Läs mer
NDUFB8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
4665.00 SEK
Specifikationer
Antigen NDUFB8
Utspädning Western Blot 0.04-0.4 ug/ml
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18323674
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-17898-25UL
25 μg
4665.00 SEK
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
NDUFB8 Polyclonal antibody specifically detects NDUFB8 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
NDUFB8
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
4714
IgG
Affinity purified
Western Blot 0.04-0.4 ug/ml
Polyclonal
Purified
RUO
Human
CI-ASHImitochondrial, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 8 (19kD, ASHI), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 8, 19kDa, NADH:ubiquinone oxidoreductase ASHI subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase ASHI subunit
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: YPVYQPVGPKQYPYNNLYLERGGDPSKEPERVVHYEI
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer