missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NE 100 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Methoxy-3-(2-phenylethoxy)-N,N-dipropyl-benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 149409-57-4 |
| Molekylformel | C23H34ClNO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | NE 100 Hydrochloride, 4-Methoxy-3-(2-phenylethoxy)-N,N-dipropyl-benzeneethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO2.ClH/c1-4-15-24(16-5-2)17-13-21-11-12-22(25-3)23(19-21)26-18-14-20-9-7-6-8-10-20;/h6-12,19H,4-5,13-18H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCN(CCC)CCc1ccc(OC)c(OCCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | N-[2-[4-methoxy-3-(2-phenylethoxy)phenyl]ethyl]-N-propylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.98 |
| Formel vikt | 391.2278 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?