missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NE 10790, MedChemExpress

Produktkod. p-200102182
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16493017

Brand: Medchem Express HY16011

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NE 10790, a poor farnesyl pyrophosphate synthase inhibitor, is a phosphonocarboxylate analogue of the potent bisphosphonate risedronate and is a weak antiresorptive agent.

NE 10790, a poor farnesyl pyrophosphate synthase inhibitor, is a phosphonocarboxylate analogue of the potent bisphosphonate risedronate and is a weak antiresorptive agent.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material NE 10790
Fysisk form Solid
CAS 152831-36-2
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H10NO6P
Synonym 3-PEHPC
Löslighetsinformation 0.1 M NaOH : 20 mg/mL (80.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) ∣H2O : 5 mg/mL (20.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH)
LEDER OC(C(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CC=CN=C1
Molekylvikt (g/mol) 247.14
Formel vikt 247.14
Procent renhet 98.28%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.