Läs mer
NE 52-QQ57, MedChemExpress
Beskrivning
NE 52-QQ57 is a selective, and orally available GPR4 antagonist with an IC50 of 70 nM. NE 52-QQ57 has anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NE 52-QQ57 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1401728-56-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H28N6O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (48.02 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 5 with HCl and heat to 60°C) |
| LEDER | CCC1=NN(C(C)=CC(C)=N2)C2=C1CC3=CC=C(C4=NN=C(C5CCNCC5)O4)C=C3 |
| Visa mer |