Läs mer
Thermo Scientific™ NE-PER™ Nukleära och cytoplasmatiska extraktionsreagenser
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Kit ger effektiv cellys och extraktion av separata cytoplasmatiska och nukleära proteinfraktioner på mindre än två timmar.
De NE-PER Kit är en nukleär proteinextraktionsmetod som involverar enkel, stegvis lysering av celler och centrifugalisolering av nukleära och cytoplasmatiska proteinfraktioner. En bänkmikrocentrifug, rör och pipetter är de enda verktyg som krävs. De NE-PER Reagens solubiliserar effektivt och separerar cytoplasmatiska och nukleära proteiner i fraktioner med minimal korskontaminering eller interferens från genomiskt DNA och mRNA. När de väl är avsaltade eller utspädda kan de isolerade proteinerna användas för att utföra immunanalyser och proteininteraktionsexperiment, såsom mobility shift-analyser (EMSA), co-immunoprecipitation (Co-IP) och pull-down-analyser.
Höjdpunkter:
- Snabb– erhålla nukleära och cytoplasmatiska fraktioner på mindre än två timmar
- Beprövad– de NE-PER Kit refereras till i mer än 950 olika publikationer
- Skalbar– två kitstorlekar för att producera extrakt från celler och vävnader
- Bekväm– enkla instruktioner kräver inte ultracentrifugering över gradienter
- Kompatibel– Användning för nedströmsanalyser, inklusive Western blotting, gel-shift-analyser, proteinanalyser, reportergenanalyser och enzymaktivitetsanalyser
Innehåller:
Två kitstorlekar, som var och en innehåller tre buffert- och tvättmedelslösningar
Kompatibel med:
Thermo Scientific LightShift Chemiluminescent EMSA Kit (fabrikant nr 20148)
Förvaringskrav:
Vid mottagande förvara kitkomponenter vid 4 °C
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagent |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store kit components at 4°C. Product is shipped at ambient temperature. |
| Frakt skick | Ambient |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | NE-PER |
| Buffert | Lysis Buffer |
| Reagenstyp | Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation |
| Kvantitet | 75 mL |
Safety and Handling
- NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: non ionic detergent