Läs mer
Thermo Scientific™ NE-PER™ Nukleära och cytoplasmatiska extraktionsreagenser
Produktkod. 11865694 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
75 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11865694 15 mL -
10309383 75 mL 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11865694 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78833
Lysera celler effektivt och extrahera separata cytoplasmatiska och nukleära proteinfraktioner på mindre än två timmar med detta subcellulära fraktioneringskit.
Thermo Scientific™ NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Kit ger effektiv cellys och extraktion av separata cytoplasmatiska och nukleära proteinfraktioner på mindre än två timmar.
De NE-PER Kit är en nukleär proteinextraktionsmetod som involverar enkel, stegvis lysering av celler och centrifugalisolering av nukleära och cytoplasmatiska proteinfraktioner. En bänkmikrocentrifug, rör och pipetter är de enda verktyg som krävs. De NE-PER Reagens solubiliserar effektivt och separerar cytoplasmatiska och nukleära proteiner i fraktioner med minimal korskontaminering eller interferens från genomiskt DNA och mRNA. När de väl är avsaltade eller utspädda kan de isolerade proteinerna användas för att utföra immunanalyser och proteininteraktionsexperiment, såsom mobility shift-analyser (EMSA), co-immunoprecipitation (Co-IP) och pull-down-analyser.
Höjdpunkter:
  • Snabb– erhålla nukleära och cytoplasmatiska fraktioner på mindre än två timmar
  • Beprövad– de NE-PER Kit refereras till i mer än 950 olika publikationer
  • Skalbar– två kitstorlekar för att producera extrakt från celler och vävnader
  • Bekväm– enkla instruktioner kräver inte ultracentrifugering över gradienter
  • Kompatibel– Användning för nedströmsanalyser, inklusive Western blotting, gel-shift-analyser, proteinanalyser, reportergenanalyser och enzymaktivitetsanalyser
Innehåller:
Två kitstorlekar, som var och en innehåller tre buffert- och tvättmedelslösningar
Kompatibel med:
Thermo Scientific LightShift Chemiluminescent EMSA Kit (fabrikant nr 20148)
Förvaringskrav:
Vid mottagande förvara kitkomponenter vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagent
Innehåll och lagring Upon receipt store kit components at 4°C.
Frakt skick Ambient
Form Liquid
Produktlinje NE-PER
Buffert Lysis Buffer
Reagenstyp Cell Lysis Buffer, Detergent Solution, Subcellular Fractionation
Kvantitet 15 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Non-ionic Detergent,Salt