Läs mer
Neaminedisulfatsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neamine Disulfate Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12H30N4O14S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine Disulfate Salt, Neomycin A Disulfate Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)O[C@@H]1CN |
| Molekylvikt (g/mol) | 518.52 |
| Procent renhet | >95 |