Läs mer
Neamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Neamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 322.1852 |
| Procent renhet | >95% |