Läs mer
Memmert™ Nästan gastät interiör med gasintag/utlopp för UF55
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
UF55 Ugn
Beskrivning
- Gasintag/utlopp genom 2 rör med kulventiler
- Tekniskt förtydligande krävs för kombination med andra tillval
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF55 Ugn |
| Typ | Interiör |
| Inkluderar | Gasinlopp/utlopp |