Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nebivololhydroklorid
Produktkod. 15821042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15821042 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15821042 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462492500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 152520-56-4 | C22H26ClF2NO4 | 441,90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nebivolol hydrochloride
CAS 152520-56-4
Smältpunkt 226,0 °C
Molekylformel C22H26ClF2NO4
Kvantitet 250 mg
InChI-nyckel JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N
LEDER [H+].[Cl-].O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1)[C@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1
IUPAC-namn väte (1S)-1-[(2S)-6-fluor-3,4-dihydro-2H-l-bensopyran-2-yl]-2-{[(2S)-2-[(2R)-6-fluor-3,4-dihydro-2H-1-bensopyran-2-yl]-2-hydroxietyl]aminool}etan-1-klorid
Molekylvikt (g/mol) 441.90
Formel vikt 441.9
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.