Läs mer
Nebivololhydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nebivolol Hydrochloride |
| CAS | 152520-56-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nebivolol Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H25 F2 N O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Nebicard, Nebilet, Nebivolol hydrochloride, Nodon, R 067555, (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride (1:1), (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride, [2R*[R*[R*(S*)]]]-(+/-)-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3 |
| Visa mer |