Läs mer
Nebivolol hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Nebivolol hydrochloride selectively inhibits β1- adrenergic receptor with IC50 of 0.8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nebivolol hydrochloride |
| CAS | 152520-56-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H26ClF2NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | R 065824 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (226.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.79 mg/mL (4.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | FC1=CC=C2C(CC[C@]([C@@H](O)CNC[C@H](O)[C@@]3([H])CCC(C=C(F)C=C4)=C4O3)([H])O2)=C1.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.9 |
| Visa mer |