Läs mer
Nebivololhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17952646
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17952646 250 mg
1 options
Produktkod. 17952646 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0947.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nebivololhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nebivolol Hydrochloride
CAS 152520-56-4
Analyt- eller komponentnamn Nebivolol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nebicard, Nebilet, Nebivolol hydrochloride, Nodon, R 067555, (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride (1:1), (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride, [2R*[R*[R*(S*)]]]-(+/-)-alpha,alpha'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m1./s1
LEDER Cl.O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
IUPAC-namn (1R)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-[[(2R)-2-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino]etanol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 441.9
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 441,1518 g/mol