missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+)-Nebivolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Nebivolol Hydrochloride |
| CAS | 213132-06-0 |
| Molekylformel | C22H25F2NO4.HCl |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | (αR,α'R,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol Hydrochloride (1:1) (9Cl), (R,R,R,S)-Nebivolol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m1./s1 |
| LEDER | O[C@@H]([C@]1([H])OC(C(CC1)=C2)=CC=C2F)CNC[C@H]([C@@](CCC3=C4)([H])OC3=CC=C4F)O.Cl |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-[[(2R)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]-2-hydroxyethyl]amino]ethanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.9 |
| Formel vikt | 441.1518 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?