Läs mer
Nebivolol, TRC
Produktkod. 30136897
Change view
Kvantitet:
10 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136897 250 mg
17984405 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN387933250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99200-09-6
Molekylformel C22H25F2NO4
Molekylvikt (g/mol) 405.44
Synonym α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol];
IUPAC-namn 1-(6-fluor-3,4-dihydro-2H-kromen-2-yl)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-kromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]amino]etanol
LEDER FC1=CC=C2C(CCC(C(O)CNCC(O)C3CCC4=CC(F)=CC=C4O3)O2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nebivolol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2
Formel vikt 405.1752
Procent renhet >95%