missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nebularine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nebularine |
| CAS | 550-33-4 |
| Molekylformel | C10 H12 N4 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3cncnc23 |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-purin-9-yloxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.23 |
| Formel vikt | 252.0859 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?