missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NECAP2 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18213738 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18213738 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18213738 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP287895

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

NECAP2 Polyclonal specifically detects NECAP2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen NECAP2
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/ml
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1.0 ug/ml
Formulering PBS, 2% Sucrose
Gene Alias adaptin ear-binding coat-associated protein 2, adaptin-ear-binding coat-associated protein 2, FLJ10420, NECAP endocytosis associated 2, NECAP endocytosis-associated protein 2, NECAP-2
Värd art Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human NECAP2
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55707
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.