Läs mer
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Nackdyna
Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Storlek:
Thin
Tjock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Används med CleanSpace2 Andningsskydd: låg vikt, inga slangar eller bälten
- Designad för komfort under långa perioder
- Tillåter svettning och erbjuder andningsförmåga
- Lätt att tvätta och snabbtorkande; snabbt att byta ut
- Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
- Hygieniskt (material av medicinsk kvalitet) och allergivänligt
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Skumma |
| Produkttyp | Comfort Pad |
| Storlek | Tjock |
| För användning med (applikation) | Svetsning, träbearbetning, tillverkning, smältning, konstruktion, gruvdrift, jordbruk, slipning |
| För användning med (utrustning) | CleanSpace 2 andningsskydd |
| Modell | PAF-0014 |
| Förvaringskrav | Förvara vid -10 °C till +55 °C |
| Mått (L x B x H) | 163 x 95 x 30 mm |
| Vikt (metrisk) | 20 g |