Läs mer
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Nackdyna
Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Storlek:
Thin
Tjock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Används med CleanSpace2 Andningsskydd: låg vikt, inga slangar eller bälten
- Designad för komfort under långa perioder
- Tillåter svettning och erbjuder andningsförmåga
- Lätt att tvätta och snabbtorkande; snabbt att byta ut
- Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
- Hygieniskt (material av medicinsk kvalitet) och allergivänligt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AS/NZS1716: 2012, EN 12942 |
| Disponibel | Reusable |
| Material | Foam |
| Produkttyp | Comfort Pad |
| Storlek | Thin |
| För användning med (applikation) | Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Mining, Agriculture, Grinding |
| För användning med (utrustning) | CleanSpace 2 Respirators |
| Modell | PAF-0016 |
| Förvaringskrav | Store at -10°C to +55°C |
| Mått (L x B x H) | 163 x 95 x 5 mm |
| Visa mer |