Läs mer
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Nackdyna
Produktkod. p-7156842 Handla allt CleanSpace Technology Produkter
Storlek:
Thin
Tjock
Förpackningsstorlek:
Varje
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15930052
Brand: CleanSpace™ Technology PAF0014
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Tjocka nackkuddar av skum är designade för att användas med CleanSpace2 Andningsskydd och kan fästas på enheten med kardborreband.
  • Används med CleanSpace2 Andningsskydd: låg vikt, inga slangar eller bälten
  • Designad för komfort under långa perioder
  • Tillåter svettning och erbjuder andningsförmåga
  • Lätt att tvätta och snabbtorkande; snabbt att byta ut
  • Designad för långvarig användning i tuffa miljöer
  • Hygieniskt (material av medicinsk kvalitet) och allergivänligt
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Material Skumma
Produkttyp Comfort Pad
Storlek Tjock
För användning med (applikation) Svetsning, träbearbetning, tillverkning, smältning, konstruktion, gruvdrift, jordbruk, slipning
För användning med (utrustning) CleanSpace 2 andningsskydd
Modell PAF-0014
Förvaringskrav Förvara vid -10 °C till +55 °C
Mått (L x B x H) 163 x 95 x 30 mm
Vikt (metrisk) 20 g