Läs mer
Nekrostatin-1, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15446849
Change view
Kvantitet:
20 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446849 20 mg 20mg
1 options
Produktkod. 15446849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65341.F+
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4311-88-0 | C13H13N3OS | 259,327 g/mol
Nekrostatin-1 fungerar som en allosterisk hämmare av dödsdomänreceptorassocierat adapterkinas RIP (RIP1) i nekroptosvägen. Även om Necrostatin-1 påverkar denna distinkta celldödsväg, uppvisar ingen störning av den Fas/TNFR-utlösta kanoniska apoptoskaskaden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Necrostatin-1 fungerar som en allosterisk hämmare av dödsdomänreceptorassocierat adapterkinas RIP (RIP1) i nekroptosvägen. Även om det påverkar denna distinkta celldödsväg, presenterar Necrostatin-1 inte någon pe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Necrostatin-1
CAS 4311-88-0
Färg Gult
Molekylformel C13H13N3OS
MDL-nummer MFCD00056916
Kvantitet 20 mg
Känslighet Ljuskänslig
Synonym necrostatin-1, mth-dl-tryptophan, nec-1, necrostatin 1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, mth-trp, methyl-thiohydantoin-tryptophan, necroptotic inhibitor, nec-1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, 4-imidazolidinone, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (10–25 mg/ml), 100% etanol (6 mg/ml) och metanol (5 mg/ml).
InChI-nyckel TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C(=O)C(NC1=S)CC2=CNC3=CC=CC=C32
IUPAC-namn 5-(lH-indol-3-ylmetyl)-3-metyl-2-sulfanylidenimidazolidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 259.327
PubChem CID 2828334
Formel vikt 259.33
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.