Läs mer
Nekrostatin-1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Necrostatin-1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18) |
| Formel vikt | 259.0779 |