Läs mer
Necrostatin 2, MedChemExpress
Beskrivning
Necrostatin 2 is a potent necroptosis inhibitor. EC50 for inhibition of necroptosis in FADD-deficient Jurkat T cells treated with TNF-α is 0.05 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Necrostatin 2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 852391-19-6 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12ClN3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (360.09 mM) |
| LEDER | ClC1=C2C(C(C[C@@H]3C(N(C)C(N3)=O)=O)=CN2)=CC=C1 |
| Visa mer |