Läs mer
Necrostatin 2 racemate, MedChemExpress
Beskrivning
Necrostatin 2 racemate (Nec-1S), the Nec-1 stable, is a potent and specific RIPK1 inhibitor lacking the IDO-targeting effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Necrostatin 2 racemate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 852391-15-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12ClN3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Necrostatin 1S Nec-1S 7-Cl-O-Nec1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.04 mM) |
| Visa mer |