Läs mer
Necrostatin 2 S enantiomer, MedChemExpress
Produktkod. 16456118
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16456118 10 mg
16448717 5 mg
16442257 50 mg
16441429 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16456118 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14622B
MedChemExpress Necrostatin 2 S enantiomer is the S enantiomer of Necrostatin 2.
Necrostatin 2 S enantiomer is the S enantiomer of Necrostatin 2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Necrostatin 2 S enantiomer
Fysisk form Solid
CAS 852391-20-9
Färg Off-White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H12ClN3O2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (180.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C)C([C@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3Cl)N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 277.71
Formel vikt 277.71
Procent renhet 99.58%