Läs mer
Necrosulfonamide-d4, TRC
Produktkod. 30484301
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30484301 1 mg
30464880 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30484301 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN3886021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1795144-22-7
Molekylformel C18H11D4N5O6S2
Molekylvikt (g/mol) 465.5
Synonym N-[4-[[(3-Methoxypyrazinyl)amino]sulfonyl](phenyl]-d4)-3-(5-nitro-2-thienyl)-2-propenamide, (E)-N-[4-[N-(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl](phenyl-d4)]-3-(5-nitrothiophene-2-yl)acrylamide
IUPAC-namn (E)-3-(5-nitrothiophen-2-yl)-N-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]prop-2-enamide
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)\C=C\c2ccc(s2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)Nc3nccnc3OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Necrosulfonamide-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+/i2D,3D,6D,7D
Formel vikt 465.0715