missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Necrosulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Necrosulfonamide |
| CAS | 432531-71-0 |
| Molekylformel | C18H15N5O6S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-[4-[[(3-Methoxypyrazinyl)amino]sulfonyl]phenyl]-3-(5-nitro-2-thienyl)-2-propenamide, (E)-N-[4-[N-(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]-3-(5-nitrothiophene-2-yl)acrylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+ |
| LEDER | COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(NC(=O)\C=C\c3ccc(s3)[N+](=O)[O-])cc2 |
| IUPAC-namn | (E)-N-[4-[(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]-3-(5-nitrothiophen-2-yl)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.47 |
| Formel vikt | 461.0464 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?