Läs mer
NecroX-5, MedChemExpress
Produktkod. 16433928
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16433928 10 mg
16430287 50 mg
16426647 5 mg
16422916 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16433928 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104015
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NecroX-5 is a derivative of the NecroX, reduces intracellular calcium concentration, and possesses anti-inflammatory and anti-cancer activity.
NecroX-5 is a derivative of the NecroX, reduces intracellular calcium concentration, and possesses anti-inflammatory and anti-cancer activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NecroX-5
CAS 1383718-29-3
Färg Light Brown to Black
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H39N3O9S3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 170 mg/mL (263.24 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S1(CCN(CC2=CC3=C(NC(C4=CC=CC=C4)=C3)C(NCC5CCOCC5)=C2)CC1)=O.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 645.81
Formel vikt 645.81
Procent renhet 98.52%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death