missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nectandrin B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nectandrin B |
| CAS | 74683-16-2 |
| Molekylformel | C20H24O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2α,3β,4β,5α)-4,4'-(tetrahydro-3,4-dimethyl-2,5-furandiyl)bis[2-methoxyphenol, rel-4,4'-[(2R,3R,4S,5S)-Tetrahydro-3,4-dimethyl-2,5-furandiyl]bis[2-methoxyphenol], Calophyllin, Malabaricanol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5/c1-11-12(2)20(14-6-8-16(22)18(10-14)24-4)25-19(11)13-5-7-15(21)17(9-13)23-3/h5-12,19-22H,1-4H3/t11-,12+,19-,20+ |
| LEDER | C[C@H]1[C@@H](C)[C@H](C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O[C@@H]1C3=CC(OC)=C(O)C=C3 |
| IUPAC-namn | 4,4'-((2R,3R,4S,5S)-3,4-dimethyltetrahydrofuran-2,5-diyl)bis(2-methoxyphenol) |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.4 |
| Formel vikt | 344.16 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?