Läs mer
Novus Biologicals™ Nectin-1/PVRL1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18234723 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18234723
Brand: Novus Biologicals™ NBL115005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Nectin-1/PVRL1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC211214 and based on accession number NM_2855. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C) (PVRL1), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Neuroscience
Proteintillstånd Native
For Research Use Only